GF30178964
Iron boride
powder, max. particle size 500 micron, weight 20 g
Sinónimos:
FF506010
About This Item
Productos recomendados
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 301-789-64
weight
20 g
max. part. size
500 μm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)