709182
Molybdenum boride
powder, −325 mesh, 99.5% trace metals basis
Quality Level
assay
99.5% trace metals basis
form
powder
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: boron
reagent type: catalyst
core: molybdenum
particle size
−325 mesh
mp
2180 °C
density
8.65 g/cm3 at 25 °C
SMILES string
B#[Mo]
InChI
1S/B.Mo
InChI key
LGLOITKZTDVGOE-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?