Documentos clave
GF28750338
Ethylene-Tetrafluoroethylene Copolymer
(ETFE), film, thickness 0.025 mm, L 1 m
Sinónimos:
FP361025
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
form
film
manufacturer/tradename
Goodfellow 287-503-38
L
1 m
thickness
0.025 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)