Documentos clave
GF27818354
Polyimide
(PI), tube, outside diameter 3.0mm, L 100 mm, wall thickness 0.03 mm
Sinónimos:
IM307300
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 278-183-54
Longitud
100 mm
pared grosor
0.03 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)