Documentos clave
GF44761877
Polyimide
(PI), tube, outside diameter 1.05mm, L 100 mm, wall thickness 0.025 mm
Sinónimos:
IM307100
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
form
tubes
manufacturer/tradename
Goodfellow 447-618-77
L
100 mm
wall thickness
0.025 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)