GF27813438
Polymethylpentene
TPX®, rod, diam. 33 mm, L 1000 mm, natural
Sinónimos:
ME317933
About This Item
Productos recomendados
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 278-134-38
L
1000 mm
diam.
33 mm
color
natural
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
Storage Class
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)