GF30074419
Polymethylpentene
TPX®, rod, diam. 38 mm, L 1000 mm, natural
Sinónimos:
ME317938
About This Item
Productos recomendados
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 300-744-19
L
1000 mm
diam.
38 mm
color
natural
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
Storage Class
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)