GF27769304
Poly L Lactic Acid - Biopolymer
(PLLA), film, thickness 0.05 mm, L 0.5 m, condition biopolymer
Sinónimos:
ME331050
About This Item
Productos recomendados
form
film
manufacturer/tradename
Goodfellow 277-693-04
L
0.5 m
thickness
0.05 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)