GF25794254
Polybenzimidazole
(PBI), rod, diam. 38 mm, L 25 mm, black
Sinónimos:
BI307938
About This Item
Productos recomendados
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 257-942-54
L
25 mm
diam.
38 mm
color
black
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)