Documentos clave
GF23729328
Polyetheretherketone
(PEEK), fiber, tex number 23, L 1 m, filament diameter 0.034mm
Sinónimos:
EK305723
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
form
fibers
manufacturer/tradename
Goodfellow 237-293-28
L
1 m
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)