Documentos clave
GF23463165
Thoriated tungsten
wire, W 99%/Th 1%, 0.38 mm diameter, length 1 m, temper annealed
Sinónimos:
W 145440
About This Item
UNSPSC Code:
11101711
NACRES:
NA.23
assay
≥99%
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 234-631-65
L
1 m
diameter
0.38 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)