GF12674213
Zirconium
lump, 4 mm max. lump size, weight 50 g, purity 99.2%
Sinónimos:
ZR006150
About This Item
Productos recomendados
assay
99.2%
form
lumps
manufacturer/tradename
Goodfellow 126-742-13
resistivity
40 μΩ-cm, 20°C
weight
50 g
max. lump size
4 mm
bp
4377 °C (lit.)
mp
1852 °C (lit.)
density
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Zr]
InChI
1S/Zr
InChI key
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)