GF12649473
Polyamide - Nylon 4, 6
(PA 4,6), film, thickness 0.025 mm, size 100 × 100 mm
Sinónimos:
AM341025
About This Item
Productos recomendados
form
film
manufacturer/tradename
Goodfellow 126-494-73
size
100 × 100 mm
thickness
0.025 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)