GF09372067
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), sheet, thickness 3 mm, size 250 × 250 mm
Sinónimos:
AM303025
About This Item
Productos recomendados
form
sheet
manufacturer/tradename
Goodfellow 093-720-67
size
250 × 250 mm
thickness
3 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)