GF06539979
Rhodium
wire reel, 0.1m, diameter 0.5mm, as drawn, 99.9%
Sinónimos:
Rhodium, RH005120
About This Item
Productos recomendados
assay
99.9%
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 065-399-79
resistivity
4.33 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
0.1 m × 0.5 mm
bp
3727 °C (lit.)
mp
1966 °C (lit.)
density
12.41 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Rh]
InChI
1S/Rh
InChI key
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)