GF01068847
Silver
rod, 100mm, diameter 10.0mm, as drawn, 99.95+%
Sinónimos:
Silver, AG007940
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥99.95%
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 010-688-47
resistividad
1.59 μΩ-cm, 20°C
L × diám.
100 mm × 10.0 mm
bp
2212 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
densidad
10.49 g/cm3 (lit.)
cadena SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag
Clave InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)