GF00921967
Tantalum
powder, mean particle size (fsss) 1-3 micron, weight 20 g, purity 99.9%
Sinónimos:
TA006016, Ta
About This Item
Productos recomendados
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
assay
99.9%
form
powder
autoignition temp.
572 °F
manufacturer/tradename
Goodfellow 009-219-67
resistivity
13.5 μΩ-cm, 20°C
weight
20 g
mean particle size
1-3 μm (FSSR)
bp
5425 °C (lit.)
mp
2996 °C (lit.)
density
16.69 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Ta]
InChI
1S/Ta
InChI key
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)