Merck
F20602
Sigma-Aldrich
trans-3-(2-Furyl)acrolein
97%
Sinónimos:
2-Furanacrolein
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H6O2
Número de CAS:
Peso molecular:
122.12
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
bp
143 °C/37 mmHg (lit.)
mp
48-50 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C\C=C\c1ccco1
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-1-3-7-4-2-6-9-7/h1-6H/b3-1+
InChI key
VZIRCHXYMBFNFD-HNQUOIGGSA-N
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
210.2 °F - closed cup
flash_point_c
99 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1