E29508
2-Ethyl-1-hexylamine
98%
Sinónimos:
β-Ethylhexylamine, 1-Amino-2-ethylhexane, 2-Ethyl-1-aminohexane, 2-Ethyl-1-hexanamine, 2-Ethylhexanamine, 2-Ethylhexylamine
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
1.2 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
98%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
563 °F
índice de refracción
n20/D 1.431 (lit.)
bp
169 °C (lit.)
mp
−76 °C (lit.)
densidad
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCC(CC)CN
InChI
1S/C8H19N/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h8H,3-7,9H2,1-2H3
Clave InChI
LTHNHFOGQMKPOV-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Carbonyl compounds through oxidative deamination by using N-tert-butylphenylsulfinimidoyl chloride.
- Nitriles via Ru-catalyzed oxidation in the presence of molecular oxygen.
- Alkyl isothiocyanates by reacting with carbon disulfide in the presence of a base.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
122.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
50 °C
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?