D9603
Diallylamine
99%
Sinónimos:
Bis-allylamine, Bisallylamine, Di-2-propenylamine, N,N-Bis(allyl)amine, N-2-Propen-1-yl-2-propen-1-amine, N-2-propenyl-2-propen-1-amine
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
3.35 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
18 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.440 (lit.)
bp
111-112 °C (lit.)
mp
−88 °C (lit.)
densidad
0.787 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C=CCNCC=C
InChI
1S/C6H11N/c1-3-5-7-6-4-2/h3-4,7H,1-2,5-6H2
Clave InChI
DYUWTXWIYMHBQS-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
51.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
11 °C
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?