D68800
1,2-Dichloro-4-nitrobenzene
99%
Sinónimos:
3,4-Dichloronitrobenzene, asym.-Nitro-o-dichlorobenzene
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
99%
form
crystals
bp
255-256 °C (lit.)
mp
39-41 °C (lit.)
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H3Cl2NO2/c7-5-2-1-4(9(10)11)3-6(5)8/h1-3H
InChI key
NTBYINQTYWZXLH-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
255.2 °F - closed cup
flash_point_c
124 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?