D66182
2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine
98%
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
98%
form
solid
bp
108-109 °C/11 mmHg (lit.)
mp
26-28 °C (lit.)
density
1.39 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cnc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C5H4Cl2N2/c1-3-2-8-5(7)9-4(3)6/h2H,1H3
InChI key
DQXNTSXKIUZJJS-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?