Merck
D165603
Sigma-Aldrich
1,2-Dimethylindole
99%
Sinónimos:
NSC 62087
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H11N
Número de CAS:
Peso molecular:
145.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
Formulario
crystals
mp
55-58 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1cc2ccccc2n1C
InChI
1S/C10H11N/c1-8-7-9-5-3-4-6-10(9)11(8)2/h3-7H,1-2H3
Clave InChI
BJMUOUXGBFNLSN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
  • Building block for preparation of 3-functionalized indoles
  • Building block for preparation carbazoles
  • Building block for preparation of cyanoindoles
  • Reactant for preparation of trifluoromethylindoles
  • Reactant for preparation of potent antihyperlipidemic agents
  • Building block in iso-Nazarov or Nazarov cyclizations
  • Reactant for preparation of GSK-3ß inhibitors
  • Building block for preparation of carboxyindoles
  • Reactant for preparation of plant growth promoters
  • Reactant for preparation of tryptophan derivatives
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)