Merck
D123706
Sigma-Aldrich
2,6-Diiodo-4-nitroaniline
97%
About This Item
Fórmula lineal:
I2C6H2(NO2)NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
389.92
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
powder
mp
251-253 °C (lit.)
SMILES string
Nc1c(I)cc(cc1I)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4I2N2O2/c7-4-1-3(10(11)12)2-5(8)6(4)9/h1-2H,9H2
InChI key
YPVYMWQYENWFAT-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)