CLS948036
Pyrex® Filter tube/thimble
I.D. × L 36 mm × 160 mm
Sinónimos:
Corning® 9480
About This Item
Productos recomendados
packaging
case of 1
pack of 1
manufacturer/tradename
Corning 9480-36
I.D. × L
36 mm × 160 mm
filter diam.
36 mm
stem O.D. × L
8 mm × 75 mm
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)