CLS694217L
Pyrex® cylindrical jar, plain
O.D. × H 305 mm × 305 mm
Sinónimos:
lab jar, lab jars, laboratory jars, Corning® 6942
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
Características
cap: no
envase
case of 1 ea
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 6942-17L
disponibilidad
not available in EU (Not available in EU countries)
D.E. × Al
305 mm × 305 mm
diámetro del cuello de botella
305 mm
capacidad
17.0 L
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)