CLS614075
Pyrex® long stem funnel with beaded edge
Sinónimos:
Corning® 6140
manufacturer/tradename
Corning 6140-75
stem O.D.
8 mm
top I.D.
75 mm
Categorías relacionadas
General description
60° cone angle. Stem length is 150 mm.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)