CLS563010
Pyrex® volumetric micro flask, Pyrex® ST stopper
capacity 10 mL
Sinónimos:
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5630
About This Item
Productos recomendados
material
borosilicate glass
long
stopper size
9
sterility
non-sterile
feature
class A
closure type ST stopper
packaging
case of 12
manufacturer/tradename
Corning 5630-10
tol. measuring range
0.02 mL
capacity
10 mL
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)