Z326542
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, PP stopper, clear glass
volume 10 mL, accuracy: 0.04 mL, neck joint: ST/NS 10/19, polypropylene stopper
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
polypropylene stopper
wide-neck
Junta
joint: ST/NS neck10/19
descripción
calibrated to contain (TC, IN)
esterilidad
non-sterile
Características
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
closure type PP Stopper
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
BRAND
intervalo de medición del volumen
10 mL, accuracy: 0.04 mL
capacidad
10 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)