Documentos clave
CLS4620125
Pyrex® distilling flask
capacity 125 mL
Sinónimos:
distillation flask, distilling flask, glass flasks, Corning® 4620
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
borosilicate glass
long
round bottom flask
esterilidad
non-sterile
Características
cap: no
envase
case of 24
pack of 6
fabricante / nombre comercial
Corning 4620-125
capacidad
125 mL
matraz D.E. × Al
69 mm × 214 mm
brazo lateral tamaño
 mm
Descripción general
The sidearm is approximately 77 mm below the top of the neck at an angle of 75°. The side-arm for the 125 mL size is located approx. 137 mm from bottom of flask to meet ASTM E133 requirements, and requires a rubber stopper no.2. Adaptable for use with thermometers calibrated for 76 mm immersion.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1