Documentos clave
Z327263
BRAND® graduated cylinder, PMP
volume 10 mL, tol. accuracy: 0.08 mL, subdivision, 0.2 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
Características
subdivision 0.2 mL
fabricante / nombre comercial
BRAND
tol. measuring range
accuracy: 0.08 mL
intervalo de medición del volumen
10 mL
Altura
145 mm
Descripción general
20% bessere Toleranzen als Glas der Klasse A
Otras notas
BR35108 (India)
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)