CLS30231L
Pyrex® class A double metric scale graduated cylinder, with white enamel
volume 1,000 mL
Sinónimos:
Corning® 3023
About This Item
Productos recomendados
feature
subdivision 10.0 mL
manufacturer/tradename
Corning 3023-1L
tol. measuring range
3.0 mL
volume
1,000 mL
Categorías relacionadas
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)