CLS30221L
Pyrex® graduated cylinder, single metric scale, white enamel graduations
volume 1,000 mL
Sinónimos:
Corning® 3022
About This Item
Código UNSPSC:
41121805
Productos recomendados
Características
subdivision 10.0 mL
fabricante / nombre comercial
Corning 3022-1L
tol. measuring range
5.0 mL
volumen
1,000 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
- Calibrated "to contain"
- single metric scale
- Removable PE bumperguard
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)