CLS215519
Pyrex® distilling column
L 283 mm, joint: ST/NS 19/22
Sinónimos:
Corning® 2155
About This Item
Productos recomendados
joint
joint: ST/NS19/22
manufacturer/tradename
Corning 2155-19
L
283 mm
Categorías relacionadas
General description
Drip-tip. Simple design, particularly useful in fractionations.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)