CLS210325
Pyrex® class A colored scale burette, with PTFE stopcock plug
volume 25 mL, accuracy: 0.03 mL
Sinónimos:
burettes, glass burettes, Corning® 2103
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
Características
subdivision 0.1 mL
fabricante / nombre comercial
Corning 2103-25
intervalo de medición del volumen
25 mL, accuracy: 0.03 mL
volumen
25 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)