CLS210525
Pyrex® serialized/certified class A colored scale burettes, with PTFE stopcock plug
volume 25 mL, accuracy: 0.03 mL
Sinónimos:
burettes, glass burettes
About This Item
Productos recomendados
material
borosilicate glass
feature
subdivision 0.10 mL
manufacturer/tradename
Corning 2105-25
volume measuring range
25 mL, accuracy: 0.03 mL
volume
25 mL
Categorías relacionadas
General description
Corning® 2105
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)