CDS025275
Sodium 2,2′-((2-((carboxylatomethyl)(2-hydroxyethyl)amino)ethyl)azanediyl)diacetate dihydrate
AldrichCPR
Sinónimos:
Trisodium (2-hydroxyethyl)ethylenediaminetriacetate
About This Item
Productos recomendados
grupo funcional
amine
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].N(CCN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])(CCO)CC(=O)[O-].O.O
InChI
InChI=1S/C5H3F9O3/c6-2(7,1-15)16-3(8,9)4(10,11)17-5(12,13)14/h15H,1H2
Clave InChI
OZUUPYWSTSNOIT-UHFFFAOYSA-K
Otras notas
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)