CAD7914
Animal feeding needle, non-sterile, reusable, type 304 SS
curved, size 18G, L 3 in. × 2.25 mm , ball
About This Item
Código UNSPSC:
42142609
NACRES:
NB.03
Productos recomendados
tamaño
18G
envase
pkg of 12 ea
Longitud
3 in. × 2.25 mm , ball
Categorías relacionadas
Características y beneficios
- Fixed shape from stainless steel tubing
- Stainless steel balls
- Can be cleaned and reused as needed
- Non-sterile
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)