C86006
Crotyl alcohol, mixture of cis and trans
96%
Sinónimos:
2-Buten-1-ol
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
96%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.427 (lit.)
bp
121-122 °C (lit.)
densidad
0.845 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C\C=C\CO
InChI
1S/C4H8O/c1-2-3-4-5/h2-3,5H,4H2,1H3/b3-2+
Clave InChI
WCASXYBKJHWFMY-NSCUHMNNSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
93.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
34 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?