C58800
5-Chloro-2-nitrobenzaldehyde
technical grade
About This Item
Productos recomendados
grado
technical grade
Nivel de calidad
Formulario
powder
impurezas
<15% 3-chloro-4-nitrobenzaldehyde
<3% sulfuric acid
<5% 5-chloro-2-nitrobenzoic acid
mp
65-69 °C (lit.)
cadena SMILES
[H]C(=O)c1cc(Cl)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4ClNO3/c8-6-1-2-7(9(11)12)5(3-6)4-10/h1-4H
Clave InChI
SWGPIDCNYAYXMJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?