Merck
C54201
Sigma-Aldrich
1-(Chloromethyl)naphthalene
90%
Sinónimos:
1-Naphthylmethyl chloride
About This Item
Fórmula lineal:
C10H7CH2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
176.64
Beilstein/REAXYS Number:
636885
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
90%
form
solid
refractive index
n20/D 1.635 (lit.)
bp
167-169 °C/25 mmHg (lit.)
mp
32 °C (lit.)
density
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClCc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C11H9Cl/c12-8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-7H,8H2
Inchi Key
XMWGTKZEDLCVIG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Other Notes
remainder 2-(chloromethyl)naphthalene
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
269.6 °F - closed cup
flash_point_c
132 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)