C34200
Chlorodifluoroacetic acid
98%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.355 (lit.)
bp
122 °C (lit.)
mp
20-23 °C (lit.)
densidad
1.54 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)C(F)(F)Cl
InChI
1S/C2HClF2O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
Clave InChI
OAWAZQITIZDJRB-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?