C27204
2-Chlorobenzylamine
95%
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.562 (lit.)
bp
103-104 °C/11 mmHg (lit.)
density
1.173 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
NCc1ccccc1Cl
InChI
1S/C7H8ClN/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4H,5,9H2
InChI key
KDDNKZCVYQDGKE-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
190.4 °F - closed cup
flash_point_c
88 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?