C115908
3-Cyclopentylpropionic acid
98%
Sinónimos:
Cyclopentanepropionic acid
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.457 (lit.)
bp
130-132 °C/12 mmHg (lit.)
density
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)CCC1CCCC1
InChI
1S/C8H14O2/c9-8(10)6-5-7-3-1-2-4-7/h7H,1-6H2,(H,9,10)
InChI key
ZRPLANDPDWYOMZ-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
116.6 °F - closed cup
flash_point_c
47 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?