BR780605
BRAND® microcentrifuge tube rack
Holds 20 x 1.5 mL tubes
Sinónimos:
accessories, microcentrifuge tubes, racks, tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.12
Productos recomendados
Características
Holds 20 x 1.5 mL tubes
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 780605
gradilla tamaño
210 mm × 70 mm × 37 mm
Categorías relacionadas
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)