BMSD113210TP
Benchmark Zirconium Bulk Beads
bead diam. 1 mm, Molecular Biology (TriplePure)
Sinónimos:
grinding medium, grinding beads, beads for homogenization
About This Item
Productos recomendados
Materiales
(zirconium)
grado
Molecular Biology (TriplePure)
envase
pkg of 250 g
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific D1132-10TP
diám. microesfera
1 mm
compatibilidad
BeadBug and BeadBlaster
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)