BMSD113205TP
Benchmark Zirconium Bulk Beads
bead diam. 0.5 mm, Molecular Biology (TriplePure)
Sinónimos:
grinding medium, grinding beads, beads for homogenization
About This Item
Productos recomendados
Materiales
(zirconium)
grado
Molecular Biology (TriplePure)
envase
pkg of 250 g
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific D1132-05TP
diám. microesfera
0.5 mm
compatibilidad
BeadBug and BeadBlaster
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)