Documentos clave
BAH377740000
Stirring bar retriever
white PTFE (flexible), diam. × L 12.5 in. (53 mm) × 2.0625 in. , magnet
Sinónimos:
Stirring bar retriever
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
Materiales
white PTFE (flexible)
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art H37774-0000
diám. × L
12.5 in. (53 mm) × 2.0625 in. , magnet
Descripción general
Flexible PTFE rod with a powerful Alnico PTFE-coated magnet for retrieving magnetic stirring bars from containers or non-magnetic sink drains and traps.
Características y beneficios
  • Flexible white rod is 33cm (13") long
  • Autoclavable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)