Z329428
BRAND® magnetic stirring bar retriever, PTFE
L 150 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
Productos recomendados
Materiales
PTFE-coated
fabricante / nombre comercial
BRAND 137700
Longitud
150 mm
Diámetro
~8 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Magnetic core fully sealed.
Otras notas
BR137700 (India)
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)