BAH119190000
SP Bel-Art® funnel top safety waste jug
HDPE, Capacity 20 L (5 Gal)
Sinónimos:
HDPE jug, waste jug
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
Materiales
high-density polyethylene
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art H11919-0000
tapón diám.
45m mm (3/16 in.)
capacidad
20 L (5 gal)
anchura × L × Al
9.625 in. (244 mm) × 12 in. (305 mm) × 16 in. (406 mm)
Categorías relacionadas
Descripción general
This high-density polyethylene jug is translucent for observing content level and includes a screw-top to seal container for safe transit.
Características y beneficios
- Screw-on funnel top with 12cm (43/4") diameter
- Perfect for safe handling and temporary storage of spent solvents or other liquid wastes
- Snap-on cap seals the funnel top to retain fumes
- Capacity: 20 liter (5gal); graduated in US gallons
Información legal
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)